Documenti fondamentali
KEY154404503
Key Organics / BIONET
2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-8-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.14
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5NO5/c11-7(12)4-2-1-3-5-6(4)10-9(14)15-8(5)13/h1-3H,(H,10,14)(H,11,12)
InChI
HVIZTWSCWFPXES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2958
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2958
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)