Documenti fondamentali
KEY151861572
Key Organics / BIONET
2-amino-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.05
Numero MDL:
Iupac Name
amino(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI
NHRIRGQUPAYPDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FB-0734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)