Documenti fondamentali
KEY128004091
Key Organics / BIONET
6,7-dimethoxy-3-phenyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.36
Numero MDL:
Punto di fusione
317 - 319
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C16H14N2O3S/c1-20-13-8-11-12(9-14(13)21-2)17-16(22)18(15(11)19)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,1-2H3,(H,17,22)
InChI
DKEYZNUDLQFDAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0609
Melting Point
317 - 319
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0609
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)