Documenti fondamentali
KEY128004090
Key Organics / BIONET
2-cyano-N-[(pyridin-3-yl)methyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero MDL:
Punto di fusione
50 - 52
Iupac Name
2-cyano-N-(3-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c10-4-3-9(13)12-7-8-2-1-5-11-6-8/h1-2,5-6H,3,7H2,(H,12,13)
InChI
SYFMQBDZEJECPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0607
Melting Point
50 - 52
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)