Documenti fondamentali
KEY128003999
Key Organics / BIONET
methyl 4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Punto di fusione
119 - 121
Iupac Name
methyl 4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-12-13/h2-8H,1H3
InChI
AGOPDJQWCXROJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0702
Melting Point
119 - 121
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)