KEY128003955
Key Organics / BIONET
3,5-dibromo-2-hydrazinyl-1H-indole
About This Item
Punto di fusione
>230
Iupac Name
3,5-dibromo-2-hydrazino-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H7Br2N3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)8(12-6)13-11/h1-3,12-13H,11H2
InChI
YZSADBGSTWXKQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LA-0922
Melting Point
>230
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LA-0922
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)