Documenti fondamentali
KEY017860984
Key Organics / BIONET
ethyl 2-oxo-2-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Punto di fusione
160 - 162
Iupac Name
ethyl oxo(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-2-16-11(15)9(14)8-6-13-10-7(8)4-3-5-12-10/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
CCFIFACOXYODQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10W-0332
Melting Point
160 - 162
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)