Documenti fondamentali
KEY007387614
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)pyridin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.15
Numero MDL:
Punto di fusione
138 - 141
Iupac Name
6-methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2/c1-4-2-3-5(13)6(12-4)7(14)8(9,10)11/h2-3,7,13-14H,1H3
InChI
BWSYNBIGBLNASM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0235
Melting Point
138 - 141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)