Documenti fondamentali
KEY007387370
Key Organics / BIONET
2,2-diphenyloxirane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.25
Numero MDL:
Punto di fusione
54 - 56
Iupac Name
2,2-diphenyloxirane
Inchi Code
1S/C14H12O/c1-3-7-12(8-4-1)14(11-15-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI
PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas at -18C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10H-304S
Melting Point
54 - 56
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-304S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)