Documenti fondamentali
KEY004181687
Key Organics / BIONET
1-[4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Punto di fusione
81 - 83
Iupac Name
1-[4-(2-propynyloxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-3-8-13-11-6-4-10(5-7-11)9(2)12/h1,4-7H,8H2,2H3
InChI
VQORXUVLMTXOMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0335
Melting Point
81 - 83
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0335
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)