Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
P. ebollizione
222C
Punto di fusione
70 - 72@0.5mm Hg
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
InChI
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
70 - 72@0.5mm Hg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica