Documenti fondamentali
KEY001153945
Key Organics / BIONET
2-chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.61
Numero MDL:
Punto di fusione
117@1mm Hg
Iupac Name
1-[chloro(difluoro)acetyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C7H10ClF2NO2/c8-7(9,10)6(13)11-3-1-5(12)2-4-11/h5,12H,1-4H2
InChI
JFEUMTDKMNZFLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-925
Melting Point
117@1mm Hg
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-925
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)