Documenti fondamentali
KEY001150963
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.2
Numero MDL:
Punto di fusione
72 - 73
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-15-6-8(10(16)11(12,13)14)7-4-2-3-5-9(7)15/h2-6,10,16H,1H3
InChI
ARPIRHUPDYIDHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1061
Melting Point
72 - 73
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1061
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)