Documenti fondamentali
KEY001137707
Key Organics / BIONET
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.25
Numero MDL:
Punto di fusione
87 - 89
Iupac Name
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H9FN2/c16-13-7-5-11(6-8-13)15(10-18)14-4-2-1-3-12(14)9-17/h1-8,15H
InChI
BRHKEEJUFXPRIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-019
Melting Point
87 - 89
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-019
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)