Documenti fondamentali
KEY001132542
Key Organics / BIONET
ethyl 3-benzamido-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.37
Numero MDL:
Punto di fusione
147 - 149
Iupac Name
ethyl 3-(benzoylamino)-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H17NO5/c1-2-26-20(24)16-13-17(22-19(23)15-11-7-4-8-12-15)21(25)27-18(16)14-9-5-3-6-10-14/h3-13H,2H2,1H3,(H,22,23)
InChI
JWSNPYGLRSSRSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2E-917
Melting Point
147 - 149
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)