Documenti fondamentali
KEY001128466
Key Organics / BIONET
1,3-dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.24
Numero MDL:
Punto di fusione
200 - 203
Iupac Name
1,3-dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11F3N2O3/c1-7-10(12(19)20)11(18(2)17-7)21-9-5-3-4-8(6-9)13(14,15)16/h3-6H,1-2H3,(H,19,20)
InChI
PXLDNTZHJFLCCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12F-307S
Melting Point
200 - 203
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12F-307S