Documenti fondamentali
JWPH961B8BFB
J & W Pharmlab LLC
(S)-1,2-Diazinane-3-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-hexahydropyridazine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
InChI
VZMNUIUXLIBGKR-FHNDMYTFSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0487S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0487S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)