Documenti fondamentali
JWPH37C05086
J & W Pharmlab LLC
trans-2-Trifluoromethyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
219.59
Numero MDL:
Iupac Name
(2S,3S)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)4-3(5(11)12)1-2-10-4;/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChI
ZYYSHVXTAQDVFC-MMALYQPHSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)