Documenti fondamentali
JWPH3249E87B
J & W Pharmlab LLC
2-Pyrrolidin-2-yl-pyrimidine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrrolidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.2ClH/c1-3-7(9-4-1)8-10-5-2-6-11-8;;/h2,5-7,9H,1,3-4H2;2*1H
InChI
IGWKXDKFKQJFRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0362S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0362S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)