Documenti fondamentali
JWPH3249E7CD
J & W Pharmlab LLC
5-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.69
Numero MDL:
Iupac Name
5-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c13-11(14)9-6-10(12-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H
InChI
LTODWHNBIBLORS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0208S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0208S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)