Documenti fondamentali
JWPH3249E688
J & W Pharmlab LLC
5-Aminomethyl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.62
Numero MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)-6-methylpyrimidine-2,4-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-3-4(2-7)5(10)9-6(11)8-3;/h2,7H2,1H3,(H2,8,9,10,11);1H
InChI
SQRAYJRQZDKESI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0353S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0353S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)