Documenti fondamentali
JWPH3249E5AC
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dihydroxy-2-thiophen-2-yl-pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.22
Numero MDL:
Iupac Name
5,6-dihydroxy-2-(2-thienyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4S/c12-6-5(9(14)15)10-7(11-8(6)13)4-2-1-3-16-4/h1-3,12H,(H,14,15)(H,10,11,13)
InChI
SSOGKSFNCMYOPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0091
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0091
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)