Documenti fondamentali
JWPH3249DF27
J & W Pharmlab LLC
(S)-3-Benzyl-piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.86
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl (3S)-3-benzyl-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H22N2O2.ClH/c22-19(23-15-17-9-5-2-6-10-17)21-12-11-20-18(14-21)13-16-7-3-1-4-8-16;/h1-10,18,20H,11-15H2;1H/t18-;/m0./s1
InChI
KQHBPBYETAJYMS-FERBBOLQSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0542S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0542S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)