Documenti fondamentali
JWPH3249DACB
J & W Pharmlab LLC
1-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-piperidin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.34
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-17(15,16)12-4-2-10(3-5-12)13-8-6-11(14)7-9-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
InChI
VKNZXRJZXULKIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0481
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0481
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)