JWPH3249D793
J & W Pharmlab LLC
1H,3H-Benzo[de]isoquinolin-2-ylamine
About This Item
Iupac Name
1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-amine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-14-7-10-5-1-3-9-4-2-6-11(8-14)12(9)10/h1-6H,7-8,13H2
InChI
JSKSZCLHCISZEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/55R0017
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/55R0017
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)