Documenti fondamentali
JWPH3249CBA8
J & W Pharmlab LLC
(R)-1-Methoxymethyl-propylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-1-methoxybutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-3-5(6)4-7-2;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI
VUBZWLXCCORIPY-NUBCRITNSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1094S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1094S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)