Documenti fondamentali
JWPH3249C76E
J & W Pharmlab LLC
2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-12(2,3)19-9(16)8-4-6-13(7-5-8)10(17)14-11(18)15-13/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,14,15,17,18)
InChI
NTANNQQRKPIVQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0510
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)