Documenti fondamentali
JWPH3249C58E
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dimethoxy-benzamidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-dimethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2;/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11);1H
InChI
WTCNNTIVPPDMOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0027S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0027S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)