Documenti fondamentali
JWPH3249C4B0
J & W Pharmlab LLC
5,6-Difluoro-indan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.14
Numero MDL:
Iupac Name
5,6-difluoro-1,3-dihydro-2H-inden-2-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-3-5-1-7(12)2-6(5)4-9(8)11/h3-4H,1-2H2
InChI
FPOCXYWEBBMGFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)