ENAH9926C8D3
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(oxolan-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-tetrahydro-2-furanylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C16H23BO3/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)13-9-7-12(8-10-13)14-6-5-11-18-14/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3
InChI
GYYRSVYQIKGKNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23407463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)