Key Documents
ENAH98DB7844
Enamine
5-methyl-1,4-dinitro-1H-imidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.1
Numero MDL:
Punto di fusione
113-114
Iupac Name
5-methyl-1,4-dinitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H4N4O4/c1-3-4(7(9)10)5-2-6(3)8(11)12/h2H,1H3
InChI
IHZJEUKQRREQAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7885583
Melting Point
113-114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7885583