Documenti fondamentali
ENAH98DB736D
Enamine
4-fluoro-2,3-dimethylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2,3-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
NCEJJRPDYZFRTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417211
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)