Documenti fondamentali
ENAH98BA9979
Enamine
[3-(methylsulfanyl)phenyl]urea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-[3-(methylsulfanyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI
CPMWTHYDRMILTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1263965
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1263965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)