Documenti fondamentali
ENAH97EDECEF
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.74
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-10(2)6-3-9(4-7-10)5-8-11;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H
InChI
OHQXHGRUDMKCJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)