Documenti fondamentali
ENAH97BED9FD
Enamine
benzyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.28
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 4-nitro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O4/c16-13(19-10-11-4-2-1-3-5-11)14-8-6-12(7-9-14)15(17)18/h1-5,12H,6-10H2
InChI
KGKFRBBNVOEUCI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)