Documenti fondamentali
ENAH97BD09FD
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2S)-2-aminocyclobutyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,2S)-2-aminocyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6(7)10/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-,7+/m0/s1
InChI
QEVWCEYVNCWPKJ-NKWVEPMBSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7119277
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7119277
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)