Documenti fondamentali
ENAH961CEBBF
Enamine
2-methyl-3H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-one dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-methylene-2,3,5,6,7,8-hexahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.2ClH/c1-5-10-7-4-9-3-2-6(7)8(12)11-5;;/h9-10H,1-4H2,(H,11,12);2*1H
InChI
CXVLTUFXSQKRLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7422698
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7422698
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)