Documenti fondamentali
ENAH961CEB57
Enamine
5-chloroquinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.62
Numero MDL:
Punto di fusione
183-188
Iupac Name
5-chloro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(10)13-8(11)12-5/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI
VEVDQDKAMWPQSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611
Melting Point
183-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)