Documenti fondamentali
ENAH961CE9EC
Enamine
1H,4H,5H-thieno[2,3-g]indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.24
Numero MDL:
Punto di fusione
166-168
Iupac Name
4,5-dihydro-1H-thieno[2,3-g]indazole
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-2-8-7(3-4-12-8)9-6(1)5-10-11-9/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChI
DKVMJCMHPQSNGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)