Documenti fondamentali
ENAH961CE8BD
Enamine
5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-indanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6,10H,2,5,11H2,1H3
InChI
BIYHMCGHGLLTIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368443
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368443
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)