Documenti fondamentali
ENAH961CE5C0
Enamine
(1,3-dichloropropan-2-ylidene)(methoxy)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.01
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dichloroacetone O-methyloxime
Inchi Code
1S/C4H7Cl2NO/c1-8-7-4(2-5)3-6/h2,7H,3H2,1H3
InChI
ZRTVMIGQJXCVMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)