Documenti fondamentali
ENAH961CE5BF
Enamine
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.06
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO3/c1-5-3-6(10(11)12)4-7(9)8(5)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
YXJUUBDOTCMEMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)