Documenti fondamentali
ENAH961CE407
Enamine
7,7-difluoro-5-azaspiro[3.4]octane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero MDL:
Iupac Name
7,7-difluoro-5-azaspiro[3.4]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)4-6(10-5-7)2-1-3-6;/h10H,1-5H2;1H
InChI
BCPQVKVBNMGXDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716548
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716548
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)