Documenti fondamentali
ENAH961CE27B
Enamine
3,3-difluoro-1-[(methylsulfanyl)methyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-1-((methylthio)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2S/c1-12-4-6(5(10)11)2-7(8,9)3-6/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
HQAPCRIMYXDBTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27696076
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27696076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)