Documenti fondamentali
ENAH961CE13E
Enamine
4-[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2,6-dimethylanilino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-9-5-3-6-10(2)13(9)14-11(15)7-4-8-12(16)17/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
KKGRORPLWTWVBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12823358
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12823358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)