Documenti fondamentali
ENAH961CDF1A
Enamine
2-[(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfinyl]-4-methylpentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-((3-bromo-5-chlorobenzyl)sulfinyl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H16BrClO3S/c1-8(2)3-12(13(16)17)19(18)7-9-4-10(14)6-11(15)5-9/h4-6,8,12H,3,7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI
WFZQOPMXWLVMKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)