Documenti fondamentali
ENAH961CDCD7
Enamine
5-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrFN/c10-8-4-6(11)5-9-7(8)2-1-3-12-9/h4-5,12H,1-3H2
InChI
PEFSSSBZYMPFPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990703
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)