Documenti fondamentali
ENAH961CDC65
Enamine
methyl 5-amino-2-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.31
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-amino-2-((dimethylcarbamoyl)thio)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-13(2)11(15)17-9-5-4-7(12)6-8(9)10(14)16-3/h4-6H,12H2,1-3H3
InChI
SLVLLVZFKBGQDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)