Documenti fondamentali
ENAH961CDC46
Enamine
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.56
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2.ClH/c1-2-7-9(10(14)15)13-5-6(11)3-4-8(13)12-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI
ZSYLKNZURSZMRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745686
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)