Documenti fondamentali
ENAH961CDA7C
Enamine
8-aminoisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
Iupac Name
8-aminoisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-8-3-1-2-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)8/h1-5H,11H2,(H,13,14)
InChI
KBYGGQCDDRXJQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305269
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)